missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Activin A (CHO derived) Protein

Código de producto. 18755765
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18755765 500 μg 500 microgramos
18746335 1 mg 1 miligramo
18785765 20 μg 20 microgramos
18735995 50 μg 50 microgramos
18786245 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18755765 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 11348AC500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Carrier Free Recombinant Protein

Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.200-1.60 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P08476.2
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 3624
Peso molecular MolecularWeight-observed: 13 kDa under reducing conditions and 24 kDa under non-reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 13 kDa
Cantidad 500 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Activin A protein Gly311-Ser426
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen activin AB alpha polypeptide, Activin beta-A chain, erythroid differentiation factor, Erythroid differentiation protein, follicle-stimulating hormone-releasing protein, FSH-releasing protein, inhibin beta A chain, inhibin beta A subunit, Inhibin, beta-1
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute 20 μg size at 100 μg/mL in sterile 4 mM HCl. Reconstitute all the other sizes (at 500 μg/mL in sterile 4 mM HCl.)
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión Activin A
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.