Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Active regulator of SIRT1 Protein
Código de producto. 16014051
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16014051 1 mg 1 miligramo
16004051 10 μg 10 microgramos
16044051 50 μg 50 microgramos
16094041 100 μg 100 microgramos
16024051 200 μg 200 microgramos
16034051 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16014051
Marca: enQuireBio™ QP8330ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Active regulator of SIRT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Active regulator of SIRT1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AROS
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSAALLRRGL ELLAASEAPR DPPGQAKPRG APVKRPRKTK AIQAQKLRNS AKGKVPKSAL DEYRKRECRD HLRVNLKFLT RTRSTVAESV SQQILRQNRG RKACDRPVAK TKKKKAEGTV FTEEDFQKFQ QEYFGS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.