Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001265485.1 |
| ID de gen (Entrez) | 10094 |
| Nombre | Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 3 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | ARPC3 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |