Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACPP Protein
Código de producto. 15995648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
20 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
15995648 10 μg 10 microgramos
15925658 2 μg 2 microgramos
15935658 5 μg 5 microgramos
15915658 20 μg 20 microgramos
15985648 100 μg 100 microgramos
15905658 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15995648
Marca: enQuireBio™ QP10946HIS10ug
A cDNA sequence encoding the ACPP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 55
Nombre ACPP Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ACPP
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia KELKFVTLVF RHGDRSPIDT FPTDPIKESS WPQGFGQLTQ LGMEQHYELG EYIRKRYRKF LNESYKHEQV YIRSTDVDRT LMSAMTNLAA LFPPEGVSIW NPILLWQPIP VHTVPLSEDQ LLYLPFRNCP RFQELESETL KSEEFQKRLH PYKDFIATLG KLSGLHGQDL FGIWSKVYDP LYCESVHNFT LPSWATEDTM TKLRELSELS LLSLYGIHKQ KEKSRLQGGV LVNEILNHMK RATQIPSYKK LIMYSAHDTT VSGLQMALDV YNGLLPPYAS CHLTELYFEK GEYFVEMYYR NETQHEPYPL MLPGCSPSCP LERFAELVGP VIPQDWSTEC MTTNSHQGTE DSTDHHHHHH
Tampón ACPP protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.