Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACPP Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
20 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 55 |
| Nombre | ACPP Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Símbolo de gen | ACPP |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |