Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACLY / acly / ATP citrate lyase Protein
Código de producto. 15976399
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15976399
Marca: enQuireBio™ QP5607ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACLY / acly / ATP citrate lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001087.2
ID de gen (Entrez) 47
Nombre ACLY / acly / ATP citrate lyase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ACLY
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia KAISEQTGKE LLYKFICTTS AIQNRFKYAR VTPDTDWARL LQDHPWLLSQ NLVVKPDQLI KRRGKLGLVG VNLTLDGVKS WLKPRLGQEA TVGKATGFLK NFLIEPFVPH SQAEEFYVCI YATREGDYVL FHHEGGVDVG DVDAKAQKLL VGVDEKLNPE DIKKHLLVHA PEDKKEILAS FISGLFNFYE DLYFTYLEIN PLVVTKDGVY VLDLAAKVDA TADYICKVKW GDIEFPPPFG REAYPEEAYI ADLDAKSGAS LK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.