Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Acidic mammalian chitinase Protein
Código de producto. 16082831
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16082831 500 μg 500 microgramos
16052831 10 μg 10 microgramos
16092831 50 μg 50 microgramos
16042831 100 μg 100 microgramos
16072831 200 μg 200 microgramos
16062831 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16082831 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8133ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Acidic mammalian chitinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001035713.1
ID de gen (Entrez) 27159
Nombre Acidic mammalian chitinase Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CHIA
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MVSTPENRQT FITSVIKFLR QYEFDGLDFD WEYPGSRGSP PQDKHLFTVL VQEMREAFEQ EAKQINKPRL MVTAAVAAGI SNIQSGYEIP QLSQYLDYIH VMTYDLHGSW EGYTGENSPL YKYPTDTGSN AYLNVDYVMN YWKDNGAPAE KLIVGFPTYG HNFILSNPSN TGIGAPTSGA GPAGPYAKES GIWAYYEICT FLKNGATQGW DAPQEVPYAY QGNVWVGYDN IKSFDIKAQW LKHNKFGGAM VWAIDLDDFT GTFCNQGKFP LISTLKKALG LQSASCTAPA QPIEPITAAP SGSGNGSGSS SSGGSSGGSG FCAVRANGLY PVANNRNAFW HCVNGVTYQQ NCQAGLVFDT SCDCCNWA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.