Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACBD5 Protein
Código de producto. 16060331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16060331 100 μg 100 microgramos
16070331 10 μg 10 microgramos
16010341 50 μg 50 microgramos
16090331 200 μg 200 microgramos
16000341 500 μg 500 microgramos
16080331 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16060331 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7710ec100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACBD5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001035938.1
ID de gen (Entrez) 91452
Nombre ACBD5 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ACBD5
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MFQFHAGSWE SWCCCCLIPA DRPWDRGQHW QLEMADTRSV HETRFEAAVK VIQSLPKNGS FQPTNEMMLK FYSFYKQATE GPCKLSRPGF WDPIGRYKWD AWSSLGDMTK EEAMIAYVEE MKKIIETMPM TEKVEELLRV IGPFYEIVED KKSGRSSDIT SVRLEKISKC LEDLGNVLTS TPNAKTVNGK AESSDSGAES EEEEAQEEVK GAEQSDNDKK MMKKSADHKN LEVIVTNGYD KDGFVQDIQN DIHASSSLNG RSTEEVKPID ENLGQTGKSA VCIHQDINDD HVEDVTGIQH LTSDSDSEVY CDSMEQFGQE ESLDSFTSNN GPFQYYLGGH SSQPMENSGF REDIQVPPGN GNIGNMQVVA VEGKGEVKHG GEDGRNNSGA PHREKRGGET DEFSNVRRGR GHRMQHLSEG TKGRQVGSGG DGERWGSDRG SRGSLNEQIA LVLMRLQEDM Q
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.