missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ACAT1 Protein

Código de producto. 15995618
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15995618 20 μg 20 microgramos
15905628 5 μg 5 microgramos
15985618 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15995618

Marca: enQuireBio™ QP1093620ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the ACAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre ACAT1 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVSKPTLK EVVIVSATRT PIGSFLGSLS LLPATKLGSI AIQGAIEKAG IPKEEVKEAY MGNVLQGGEG QAPTRQAVLG AGLPISTPCT TINKVCASGM KAIMMASQSL MCGHQDVMVA GGMESMSNVP YVMNRGSTPY GGVKLEDLIV KDGLTDVYNKIHMGSCAENT AKKLNIARNE QDAYAINSYT RSKAAWEAGK FGNEVIPVTV TVKGQPDVVV KEDEEYKRVD FSKVPKLKTV FQKENGTVTA ANASTLNDGA AALVLMTADA AKRLNVTPLA RIVAFADAAV EPIDFPIAPV YAASMVLKDV GLKKEDIAMW EVNEAFSLVV LANIKMLEIDPQKVNINGGA VSLGHPIGMS GARIVGHLTH ALKQGEYGLA SICNGGGGAS AMLIQKL
Tampón The ACAT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.