Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACAT1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ACAT1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVSKPTLK EVVIVSATRT PIGSFLGSLS LLPATKLGSI AIQGAIEKAG IPKEEVKEAY MGNVLQGGEG QAPTRQAVLG AGLPISTPCT TINKVCASGM KAIMMASQSL MCGHQDVMVA GGMESMSNVP YVMNRGSTPY GGVKLEDLIV KDGLTDVYNKIHMGSCAENT AKKLNIARNE QDAYAINSYT RSKAAWEAGK FGNEVIPVTV TVKGQPDVVV KEDEEYKRVD FSKVPKLKTV FQKENGTVTA ANASTLNDGA AALVLMTADA AKRLNVTPLA RIVAFADAAV EPIDFPIAPV YAASMVLKDV GLKKEDIAMW EVNEAFSLVV LANIKMLEIDPQKVNINGGA VSLGHPIGMS GARIVGHLTH ALKQGEYGLA SICNGGGGAS AMLIQKL |
| Tampón | The ACAT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |