Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ABO Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ABO Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVREPDHLQ RVSLPRMVYP QPKVLTPCRK DVLVVTPWLA PIVWEGTFNI DILNEQFRLQ NTTIGLTVFA IKKYVAFLKL FLETAEKHFM VGHRVHYYVF TDQPAAVPRV TLGTGRQLSV LEVRAYKRWQ DVSMRRMEMI SDFCERRFLS EVDYLVCVDV DMEFRDHVGV EILTPLFGTL HPGFYGSSRE AFTYERRPQS QAYIPKDEGD FYYLGGFFGG SVQEVQRLTR ACHQAMMVDQ ANGIEAVWHD ESHLNKYLLR HKPTKVLSPE YLWDQQLLGW PAVLRKLRFT AVPKNHQAVR NP |
| Tampón | ABO protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 20% glycerol and 200mM NaCl. |
| Mostrar más |