Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ABHD5 Protein
Código de producto. p-7154507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16021061 10 μg 10 microgramos
16061061 50 μg 50 microgramos
16011061 100 μg 100 microgramos
16041061 200 μg 200 microgramos
16051061 500 μg 500 microgramos
16031061 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16021061
Marca: enQuireBio™ QP7831ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ABHD5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_057090.2
ID de gen (Entrez) 51099
Nombre ABHD5 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ABHD5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AAEEEEVDSA DTGERSGWLT GWLPTWCPTS ISHLKEAEEK MLKCVPCTYK KEPVRISNGN KIWTLKFSHN ISNKTPLVLL HGFGGGLGLW ALNFGDLCTN RPVYAFDLLG FGRSSRPRFD SDAEEVENQF VESIEEWRCA LGLDKMILLG HNLGGFLAAA YSLKYPSRVN HLILVEPWGF PERPDLADQD RPIPVWIRAL GAALTPFNPL AGLRIAGPFG LSLVQRLRPD FKRKYSSMFE DDTVTEYIYH CNVQTPSGET AFKNMTIPYG WAKRPMLQRI GKMHPDIPVS VIFGARSCID GNSGTSIQSL RPHSYVKTIA ILGAGHYVYA DQPEEFNQKV KEICDTVD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.