missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ABHD14B Protein

Código de producto. 16091551
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16091551 100 μg 100 microgramos
16001561 10 μg 10 microgramos
16041561 50 μg 50 microgramos
16021561 200 μg 200 microgramos
16031561 500 μg 500 microgramos
16011561 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16091551

Marca: enQuireBio™ QP7914ec100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ABHD14B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001139786.1
ID de gen (Entrez) 84836
Nombre ABHD14B Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ABHD14B
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AASVEQREGT IQVQGQALFF REALPGSGQA RFSVLLLHGI RFSSETWQNL GTLHRLAQAG YRAVAIDLPG LGHSKEAAAP APIGELAPGS FLAAVVDALE LGPPVVISPS LSGMYSLPFL TAPGSQLPGF VPVAPICTDK INAANYASVK TPALIVYGDQ DPMGQTSFEH LKQLPNHRVL IMKGAGHPCY LDKPEEWHTG LLDFLQGLQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.