missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ABHD10 Protein

Código de producto. p-7148738
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15905598

Marca: enQuireBio™ QP109262ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the ABHD10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 55347
Nombre ABHD10 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ABHD10
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTSLSF LNRPDLPNLA YKKLKGKSPG IIFIPGYLSY MNGTKALAIE EFCKSLGHAC IRFDYSGVGS SDGNSEESTL GKWRKDVLSI IDDLADGPQI LVGSSLGGWL MLHAAIARPE KVVALIGVAT AADTLVTKFN QLPVELKKEV EMKGVWSMPS KYSEEGVYNV QYSFIKEAEH HCLLHSPIPV NCPIRLLHGM KDDIVPWHTS MQVADRVLST DVDVILRKHS DHRMREKADI QLLVYTIDDL IDKLSTIVN
Tampón The ABHD10 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 100mM NaCl and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado