Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human A-kinase anchor protein 1
Código de producto. p-7154345
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16060101
Marca: enQuireBio™ QP7671ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) A-kinase anchor protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003877.2
ID de gen (Entrez) 8852
Nombre A-kinase anchor protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AKAP4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QSPSAPPAKP PSTQRAVISP DGECSIDDLS FYVNRLSSLV IQMAHKEIKE KLEGKSKCLH HSICPSPGNK ERISPRTPAS KIASEMAYEA VELTAAEMRG TGEESREGGQ KSFLYSELSN KSKSGDKQMS QRESKEFADS ISKGLMVYAN QVASDMMVSL MKTLKVHSSG KPIPASVVLK RVLLRHTKEI VSDLIDSCMK NLHNITGVLM TDSDFVSAVK RNLFNQWKQN ATDIMEAMLK RLVSALIGEE KETKSQSLSY ASLKAGSHDP KCRNQSLEFS TMKAEMKERD KGKMKSDPCK SLTSAEKVGE HILKEGLTIW NQKQGNSCKV ATKACSNKDE KGEKINASTD SLAKDLIVSA LKLIQYHLTQ QTKGKDTCEE DCPGSTMGYM AQSTQYEKCG GGQSAKALSV KQLESHRAPG PSTCQKENQH LDSQKMDMSN IVLMLIQKLL NENPFKCEDP CEGENKCSEP RASKAASMSN RSDKAEEQCQ EHQELDCTSG MKQANGQFID KLVESVMKLC LIMAKYSNDG AALAELEEQA ASANKPNFRG TRCIHSGAMP QNYQDSLGHE VIVNNQCSTN SLQKQLQAVL QWIAASQFNV PMLYFMGDKD GQLEKLPQVS AKAAEKGYSV GGLLQEVMKF AKERQPDEAV GKVARKQLLD WLLANL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.