Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human A-kinase anchor protein 1
Código de producto. 16050101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16050101 100 μg 100 microgramos
16060101 10 μg 10 microgramos
16000111 50 μg 50 microgramos
16080101 200 μg 200 microgramos
16090101 500 μg 500 microgramos
16070101 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16050101 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7671ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) A-kinase anchor protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003877.2
ID de gen (Entrez) 8852
Nombre A-kinase anchor protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AKAP4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QSPSAPPAKP PSTQRAVISP DGECSIDDLS FYVNRLSSLV IQMAHKEIKE KLEGKSKCLH HSICPSPGNK ERISPRTPAS KIASEMAYEA VELTAAEMRG TGEESREGGQ KSFLYSELSN KSKSGDKQMS QRESKEFADS ISKGLMVYAN QVASDMMVSL MKTLKVHSSG KPIPASVVLK RVLLRHTKEI VSDLIDSCMK NLHNITGVLM TDSDFVSAVK RNLFNQWKQN ATDIMEAMLK RLVSALIGEE KETKSQSLSY ASLKAGSHDP KCRNQSLEFS TMKAEMKERD KGKMKSDPCK SLTSAEKVGE HILKEGLTIW NQKQGNSCKV ATKACSNKDE KGEKINASTD SLAKDLIVSA LKLIQYHLTQ QTKGKDTCEE DCPGSTMGYM AQSTQYEKCG GGQSAKALSV KQLESHRAPG PSTCQKENQH LDSQKMDMSN IVLMLIQKLL NENPFKCEDP CEGENKCSEP RASKAASMSN RSDKAEEQCQ EHQELDCTSG MKQANGQFID KLVESVMKLC LIMAKYSNDG AALAELEEQA ASANKPNFRG TRCIHSGAMP QNYQDSLGHE VIVNNQCSTN SLQKQLQAVL QWIAASQFNV PMLYFMGDKD GQLEKLPQVS AKAAEKGYSV GGLLQEVMKF AKERQPDEAV GKVARKQLLD WLLANL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.