Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L9 Protein
Código de producto. p-7153420
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16074610 10 μg 10 microgramos
16014620 50 μg 50 microgramos
16064610 100 μg 100 microgramos
16094610 200 μg 200 microgramos
16004620 500 μg 500 microgramos
16084610 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16074610
Marca: enQuireBio™ QP6622ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000652.2
ID de gen (Entrez) 6133
Nombre 60S ribosomal protein L9 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RPL9
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MKTILSNQTV DIPENVDITL KGRTVIVKGP RGTLRRDFNH INVELSLLGK KKKRLRVDKW WGNRKELATV RTICSHVQNM IKGVTLGFRY KMRSVYAHFP INVVIQENGS LVEIRNFLGE KYIRRVRMRP GVACSVSQAQ KDELILEGND IELVSNSAAL IQQATTVKNK DIRKFLDGIY VSEKGTVQQA DE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.