Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L9 Protein
Código de producto. 16064610
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16064610 100 μg 100 microgramos
16074610 10 μg 10 microgramos
16014620 50 μg 50 microgramos
16094610 200 μg 200 microgramos
16004620 500 μg 500 microgramos
16084610 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16064610 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6622ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000652.2
ID de gen (Entrez) 6133
Nombre 60S ribosomal protein L9 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RPL9
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MKTILSNQTV DIPENVDITL KGRTVIVKGP RGTLRRDFNH INVELSLLGK KKKRLRVDKW WGNRKELATV RTICSHVQNM IKGVTLGFRY KMRSVYAHFP INVVIQENGS LVEIRNFLGE KYIRRVRMRP GVACSVSQAQ KDELILEGND IELVSNSAAL IQQATTVKNK DIRKFLDGIY VSEKGTVQQA DE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.