Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L35 Protein
Código de producto. 16024791
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16024791 1 mg 1 miligramo
16014791 10 μg 10 microgramos
16054791 50 μg 50 microgramos
16004791 100 μg 100 microgramos
16034791 200 μg 200 microgramos
16044791 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16024791
Marca: enQuireBio™ QP8470ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L35, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_009140.1
ID de gen (Entrez) 11224
Nombre 60S ribosomal protein L35 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RPL35
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AKIKARDLRG KKKEELLKQL DDLKVELSQL RVAKVTGGAA SKLSKIRVVR KSIARVLTVI NQTQKENLRK FYKGKKYKPL DLRPKKTRAM RRRLNKHEEN LKTKKQQRKE RLYPLRKYAV KA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.