Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S acidic ribosomal protein P1 Protein
Código de producto. 16024640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16024640 1 mg 1 miligramo
16014640 10 μg 10 microgramos
16054640 50 μg 50 microgramos
16004640 100 μg 100 microgramos
16034640 200 μg 200 microgramos
16044640 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16024640
Marca: enQuireBio™ QP6625ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S acidic ribosomal protein P1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000994.1
ID de gen (Entrez) 6176
Nombre 60S acidic ribosomal protein P1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RPLP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ASVSELACIY SALILHDDEV TVTEDKINAL IKAAGVNVEP FWPGLFAKAL ANVNIGSLIC NVGAGGPAPA AGAAPAGGPA PSTAAAPAEE KKVEAKKEES EESDDDMGFG LFD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.