Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 43358 Protein
Código de producto. 15905568
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15905568
Marca: enQuireBio™ QP109165ug
A cDNA sequence encoding the 43358 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre 43358 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVSAFGAE FSSEACRELG FSSNLLCSSC DLLGQFNLLQ LDPDCRGCCQ EEAQFETKKL YAGAILEVCG CKLGRFPQVQ AFVRSDKPKL FRGLQIKYVR GSDPVLKLLD DNGNIAEELS ILKWNTDSVE EFLSEKLERI
Tampón SEP15 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.