Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S16 Protein
Código de producto. 16004461
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004461 100 μg 100 microgramos
16014461 10 μg 10 microgramos
16054461 50 μg 50 microgramos
16034461 200 μg 200 microgramos
16044461 500 μg 500 microgramos
16024461 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16004461
Marca: enQuireBio™ QP8410ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S16, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001011.1
ID de gen (Entrez) 6217
Nombre 40S ribosomal protein S16 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RPS16
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia PSKGPLQSVQ VFGRKKTATA VAHCKRGNGL IKVNGRPLEM IEPRTLQYKL LEPVLLLGKE RFAGVDIRVR VKGGGHVAQI YAIRQSISKA LVAYYQKYVD EASKKEIKDI LIQYDRTLLV ADPRRCESKK FGGPGARARY Q
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.