Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S16 Protein
Código de producto. p-7155079
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16014461
Marca: enQuireBio™ QP8410ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S16, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001011.1
ID de gen (Entrez) 6217
Nombre 40S ribosomal protein S16 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RPS16
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia PSKGPLQSVQ VFGRKKTATA VAHCKRGNGL IKVNGRPLEM IEPRTLQYKL LEPVLLLGKE RFAGVDIRVR VKGGGHVAQI YAIRQSISKA LVAYYQKYVD EASKKEIKDI LIQYDRTLLV ADPRRCESKK FGGPGARARY Q
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.