Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S10 Protein
Código de producto. p-7155086
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16034501 10 μg 10 microgramos
16074501 50 μg 50 microgramos
16024501 100 μg 100 microgramos
16054501 200 μg 200 microgramos
16064501 500 μg 500 microgramos
16044501 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16034501
Marca: enQuireBio™ QP8417ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001005.1
ID de gen (Entrez) 6204
Nombre 40S ribosomal protein S10 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RPS10
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia PKKNRIAIYE LLFKEGVMVA KKDVHMPKHP ELADKNVPNL HVMKAMQSLK SRGYVKEQFA WRHFYWYLTN EGIQYLRDYL HLPPEIVPAT LRRSRPETGR PRPKGLEGER PARLTRGEAD RDTYRRSAVP PGADKKAEAG AGSATEFQFR GGFGRGRGQP PQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.