Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L9, mitochondrial Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001287662.1 |
| ID de gen (Entrez) | 65005 |
| Nombre | 39S ribosomal protein L9, mitochondrial Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | MRPL9 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |