Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L55, mitochondrial Protein
Código de producto. 16022920
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16022920
Marca: enQuireBio™ QP6384ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L55, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001308213.1
ID de gen (Entrez) 128308
Nombre 39S ribosomal protein L55, mitochondrial Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MRPL55
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia DSSRASLTRV HRQAYARLYP VLLVKQDGST IHIRYREPRR MLAMPIDLDT LSPEERRARL RKREAQLQSR KEYEQELSDD LHVERYRQFW TRTKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.