Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L42, mitochondrial Protein
Código de producto. 16002910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002910 100 μg 100 microgramos
16012910 10 μg 10 microgramos
16052910 50 μg 50 microgramos
16032910 200 μg 200 microgramos
16042910 500 μg 500 microgramos
16022910 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16002910
Marca: enQuireBio™ QP6382ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L42, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_054769.1
ID de gen (Entrez) 28977
Nombre 39S ribosomal protein L42, mitochondrial Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MRPL42
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia KSTYSPLPDD YNCNVELALT SDGRTIVCYH PSVDIPYEHT KPIPRPDPVH NNEETHDQVL KTRLEEKVEH LEEGPMIEQL SKMFFTTKHR WYPHGRYHRC RKNLNPPKDR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.