Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L1, mitochondrial Protein
Código de producto. 16002831
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002831 1 mg 1 miligramo
16092821 10 μg 10 microgramos
16032831 50 μg 50 microgramos
16082821 100 μg 100 microgramos
16012831 200 μg 200 microgramos
16022831 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16002831
Marca: enQuireBio™ QP8132ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_064621.3
ID de gen (Entrez) 65008
Nombre 39S ribosomal protein L1, mitochondrial Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MRPL1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia KKTKKGAKEK TPDEKKDEIE KIKAYPYMEG EPEDDVYLKR LYPRQIYEVE KAVHLLKKFQ ILDFTSPKQS VYLDLTLDMA LGKKKNVEPF TSVLSLPYPF ASEINKVAVF TENASEVKIA EENGAAFAGG TSLIQKIWDD EIVADFYVAV PEIMPELNRL RKKLNKKYPK LSRNSIGRDI PKMLELFKNG HEIKVDEERE NFLQTKIATL DMSSDQIAAN LQAVINEVCR HRPLNLGPFV VRAFLRSSTS EGLLLKIDPL LPKEVKNEES EKED
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.