Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 tau / 14-3-3 theta / YWHAQ Protein
Código de producto. 16016181
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16016181 10 μg 10 microgramos
16056181 50 μg 50 microgramos
16006181 100 μg 100 microgramos
16036181 200 μg 200 microgramos
16046181 500 μg 500 microgramos
16026181 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16016181 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP87310ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 tau / 14-3-3 theta / YWHAQ, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006817.1
ID de gen (Entrez) 10971
Nombre 14-3-3 tau / 14-3-3 theta / YWHAQ Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen YWHAQ
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MEKTELIQKA KLAEQAERYD DMATCMKAVT EQGAELSNEE RNLLSVAYKN VVGGRRSAWR VISSIEQKTD TSDKKLQLIK DYREKVESEL RSICTTVLEL LDKYLIANAT NPESKVFYLK MKGDYFRYLA EVACGDDRKQ TIDNSQGAYQ EAFDISKKEM QPTHPIRLGL ALNFSVFYYE ILNNPELACT LAKTAFDEAI AELDTLNEDS YKDSTLIMQL LRDNLTLWTS DSAGEECDAA EGAEN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.