Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS, was expressed in the hosts and tags indicated.
238.00€ - 2550.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_006133.1
ID de gen (Entrez) 2810
Nombre 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16016121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP872-10UG
10 μg
238.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16056121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP872-50UG
50 μg
339.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16006121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP872-100UG
100 μg
580.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16036121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP872-200UG
200 μg
970.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16046121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP872-500UG
500 μg
1600.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16026121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP872-1MG
1 mg
2550.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_006133.1
14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
2810
Research Use Only
SFN
Recombinant Protein
E. coli
MERASLIQKA KLAEQAERYE DMAAFMKGAV EKGEELSCEE RNLLSVAYKN VVGGQRAAWR VLSSIEQKSN EEGSEEKGPE VREYREKVET ELQGVCDTVL GLLDSHLIKE AGDAESRVFY LKMKGDYYRY LAEVATGDDK KRIIDSARSA YQEAMDISKK EMPPTNPIRL GLALNFSVFH YEIANSPEEA ISLAKTTFDE AMADLHTLSE DSYKDSTLIM QLLRDNLTLW TADNAGEEGG EAPQEPQS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.