Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_006133.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2810 |
| Nombre | 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | SFN |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?