Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein
Código de producto. 16016121
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16016121 10 μg 10 microgramos
16056121 50 μg 50 microgramos
16006121 100 μg 100 microgramos
16036121 200 μg 200 microgramos
16046121 500 μg 500 microgramos
16026121 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16016121 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP87210ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006133.1
ID de gen (Entrez) 2810
Nombre 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SFN
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MERASLIQKA KLAEQAERYE DMAAFMKGAV EKGEELSCEE RNLLSVAYKN VVGGQRAAWR VLSSIEQKSN EEGSEEKGPE VREYREKVET ELQGVCDTVL GLLDSHLIKE AGDAESRVFY LKMKGDYYRY LAEVATGDDK KRIIDSARSA YQEAMDISKK EMPPTNPIRL GLALNFSVFH YEIANSPEEA ISLAKTTFDE AMADLHTLSE DSYKDSTLIM QLLRDNLTLW TADNAGEEGG EAPQEPQS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.