Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 eta / YWHAH Protein
Código de producto. 16016021
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Code produit. Cantidad unitSize
16016021 200 μg 200 microgramos
16096011 10 μg 10 microgramos
16036021 50 μg 50 microgramos
16086011 100 μg 100 microgramos
16026021 500 μg 500 microgramos
16006021 1 mg 1 miligramo
6 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16016021
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP870200ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 eta / YWHAH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Número de acceso NP_003396.1
ID de gen (Entrez) 7533
Nombre 14-3-3 eta / YWHAH Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen YWHAH
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia REQLLQRARL AEQAERYDDM ASAMKAVTEL NEPLSNEDRN LLSVAYKNVV GARRSSWRVI SSIEQKTMAD GNEKKLEKVK AYREKIEKEL ETVCNDVLSL LDKFLIKNCN DFQYESKVFY LKMKGDYYRY LAEVASGEKK NSVVEASEAA YKEAFEISKE QMQPTHPIRL GLALNFSVFY YEIQNAPEQA CLLAKQAFDD AIAELDTLNE DSYKDSTLIM QLLRDNLTLW TSDQQDEEAG EGN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.