Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 eta / YWHAH Protein
Código de producto. 16096011
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16096011 10 μg 10 microgramos
16036021 50 μg 50 microgramos
16086011 100 μg 100 microgramos
16016021 200 μg 200 microgramos
16026021 500 μg 500 microgramos
16006021 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16096011 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP87010ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 eta / YWHAH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003396.1
ID de gen (Entrez) 7533
Nombre 14-3-3 eta / YWHAH Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen YWHAH
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia REQLLQRARL AEQAERYDDM ASAMKAVTEL NEPLSNEDRN LLSVAYKNVV GARRSSWRVI SSIEQKTMAD GNEKKLEKVK AYREKIEKEL ETVCNDVLSL LDKFLIKNCN DFQYESKVFY LKMKGDYYRY LAEVASGEKK NSVVEASEAA YKEAFEISKE QMQPTHPIRL GLALNFSVFY YEIQNAPEQA CLLAKQAFDD AIAELDTLNE DSYKDSTLIM QLLRDNLTLW TSDQQDEEAG EGN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.