Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 beta / YWHAB Protein
Código de producto. 16005881
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16005881
Marca: enQuireBio™ QP867100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 beta / YWHAB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003395.1
ID de gen (Entrez) 7529
Nombre 14-3-3 beta / YWHAB Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen YWHAB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MTMDKSELVQ KAKLAEQAER YDDMAAAMKA VTEQGHELSN EERNLLSVAY KNVVGARRSS WRVISSIEQK TERNEKKQQM GKEYREKIEA ELQDICNDVL ELLDKYLIPN ATQPESKVFY LKMKGDYFRY LSEVASGDNK QTTVSNSQQA YQEAFEISKK EMQPTHPIRL GLALNFSVFY YEILNSPEKA CSLAKTAFDE AIAELDTLNE ESYKDSTLIM QLLRDNLTLW TSENQGDEGD AGEGEN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.