Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-1 gG Protein
Código de producto. 15900119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15900119 100 μg 100 microgramos
15920119 500 μg 500 microgramos
15910119 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15900119
Marca: enQuireBio™ QP12341100ug
A cDNA sequence encoding the HSV-1 gG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HSV HSV-1 gG Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HSV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Tampón (1 mg/ml) 25mM Tris-HCl pH 7.2, 1mM EDTA, and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad HSV-1 gG protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).