Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV Fusion Protein
Código de producto. 15979548
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15979548 1 mg 1 miligramo
15969548 100 μg 100 microgramos
15989548 500 μg 500 microgramos
3 options
Código de producto. 15979548
Marca: enQuireBio™ QP121581mg
A cDNA sequence encoding the HCV Fusion was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HSV HCV Fusion Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HSV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón Sterile filtered solution containing 1x PBS and 50mM K2CO3.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.