Learn More
enQuireBio™ Recombinant HPV HPV 16 Protein
Código de producto. 15900009
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15900009 1 mg 1 miligramo
15999998 100 μg 100 microgramos
15910009 500 μg 500 microgramos
3 options
Código de producto. 15900009
Marca: enQuireBio™ QP123071mg
A cDNA sequence encoding the HPV 16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HPV HPV 16 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HPV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MQVTFIYILVITCYENDVNVYHIFFQMSLWLPSEATVYLPPVPVSKVVSTDEYVARTNIYYHAGTSRLLAVGHPYFPIKKPNNNKILVPKVSGLQYRVFRIHLPDPNKFGFPDTSFYNPDTQRLVWACVGVEVGRGQPLGVGISGHPLLNKLDDTENASAYAANAGVDNRECISMDYKQTQLCLIGCKPPIGEHWGKGSPCTNVAVNPGDCPPLELINTVIQDGDMVHTGFGAMDFTTLQANKSEVPLDICTSICKYPDYIKMVSEPYGDSLFFYLRREQMFVRHLFNRAGTVGENVPDDLYIKGSGSTANLASSNYFPTPSGSMVTSDAQIFNKPYWLQRAQGHNNGICWGNQLFVTVVDTTRSTNMSLCAAISTSETTYKNTNFKEYLRHGEEYDLQFIFQLCKITLTADVMTYIHSMNSTILEDWNFGLQPPPGGTLEDTYRFVTQAIACQKHTPPAPKEDDPLKKYTFWEVNLKEKFSADLDQFPLGRKFLLQAGLKAKPKFTLGKRKATPTTSSTSTTAKRKKRKL
Tampón Recombinant HPV-16 solution in PBS, 100mM arginine and 3M Urea.
Grado de pureza o calidad Protein is >90% pure as determined by 10% SDS-PAGE (Coomassie staining).