Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp36 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HIV-2 gp36 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | HIV |
| Especie | HIV-2 |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | (1 mg/1ml) in H2O. |
| Grado de pureza o calidad | Greater than 95.0% as determined by HPLC. |