Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp36 Protein
Código de producto. 15939888
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15939888 1 mg 1 miligramo
15929888 100 μg 100 microgramos
15949888 500 μg 500 microgramos
3 options
Código de producto. 15939888
Marca: enQuireBio™ QP122691mg
A cDNA sequence encoding the HIV-2 gp36 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HIV-2 gp36 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie HIV-2
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón (1 mg/1ml) in H2O.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by HPLC.