Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp32 Protein
Código de producto. p-7150125
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15999878 100 μg 100 microgramos
15919888 500 μg 500 microgramos
15909888 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15999878
Marca: enQuireBio™ QP12268EC100ug
A cDNA sequence encoding the HIV-2 gp32 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HIV-2 gp32 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The HIV-2 gp32 solution (1 mg/ml) 0.01M Na2CO3, 0.01M Na3EDTA, 0.014 Mb-mercaptoethanol and 0.02% Sarcosyl.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.