missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp32 Protein

Código de producto. 15999878
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15999878 100 μg 100 microgramos
15919888 500 μg 500 microgramos
15909888 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15999878

Marca: enQuireBio™ QP12268EC100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the HIV-2 gp32 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre HIV-2 gp32 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The HIV-2 gp32 solution (1 mg/ml) 0.01M Na2CO3, 0.01M Na3EDTA, 0.014 Mb-mercaptoethanol and 0.02% Sarcosyl.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.