missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp-36 397aa Protein

Código de producto. 15999888
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15999888 1 mg 1 miligramo
15989888 100 μg 100 microgramos
15909898 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15999888

Marca: enQuireBio™ QP122701mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the HIV-2 gp-36 397aa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre HIV-2 gp-36 397aa Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia EQTMVQDDPSTCRGEFLYCNMTWFLNWIENKTHRNYAPCHIKQIINTWHKVGRNVYLPPREGELSCNSTVTSIIANIDWQNNNQTNITFSAEVAELYRLELGDYKLVEITPIGFAPTKEKRYSSAHGRHTRGVFVLGFLGFLATAGSAMGAASLTVSAQSRTLLAGIVQQQQQLLDVVKRQQELLRLTVWGTKNLQARVTAIEKYLQDQARLNSWGCAFRQVCHTTVPWVNDSLAPDWDNMTWQEWEKQVRYLEANISKSLEQAQIQQEKNMYELQKLNSWDIFGNWFDLTSWVKYIQYGVLIIVAVIALRIVIYVVQMLSRLRKGYRPVFSSPPGYIQQIHIHKDRGQPANEETEEDGGSNGGDRYWPWPIAYIHFLIRQLIRLLTRLYSICSQAC
Tampón 0.01M Na2CO3, 0.01M Na3EDTA, 0.014 Mb-mercaptoethanol, 0.05% Tween-20.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.