Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp-36 397aa Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HIV-2 gp-36 397aa Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | HIV |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | EQTMVQDDPSTCRGEFLYCNMTWFLNWIENKTHRNYAPCHIKQIINTWHKVGRNVYLPPREGELSCNSTVTSIIANIDWQNNNQTNITFSAEVAELYRLELGDYKLVEITPIGFAPTKEKRYSSAHGRHTRGVFVLGFLGFLATAGSAMGAASLTVSAQSRTLLAGIVQQQQQLLDVVKRQQELLRLTVWGTKNLQARVTAIEKYLQDQARLNSWGCAFRQVCHTTVPWVNDSLAPDWDNMTWQEWEKQVRYLEANISKSLEQAQIQQEKNMYELQKLNSWDIFGNWFDLTSWVKYIQYGVLIIVAVIALRIVIYVVQMLSRLRKGYRPVFSSPPGYIQQIHIHKDRGQPANEETEEDGGSNGGDRYWPWPIAYIHFLIRQLIRLLTRLYSICSQAC |
| Tampón | 0.01M Na2CO3, 0.01M Na3EDTA, 0.014 Mb-mercaptoethanol, 0.05% Tween-20. |
| Mostrar más |