Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp-36 397aa Protein
Código de producto. 15909898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15909898 500 μg 500 microgramos
15989888 100 μg 100 microgramos
15999888 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15909898
Marca: enQuireBio™ QP12270500ug
A cDNA sequence encoding the HIV-2 gp-36 397aa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifica
Nombre HIV-2 gp-36 397aa Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia EQTMVQDDPSTCRGEFLYCNMTWFLNWIENKTHRNYAPCHIKQIINTWHKVGRNVYLPPREGELSCNSTVTSIIANIDWQNNNQTNITFSAEVAELYRLELGDYKLVEITPIGFAPTKEKRYSSAHGRHTRGVFVLGFLGFLATAGSAMGAASLTVSAQSRTLLAGIVQQQQQLLDVVKRQQELLRLTVWGTKNLQARVTAIEKYLQDQARLNSWGCAFRQVCHTTVPWVNDSLAPDWDNMTWQEWEKQVRYLEANISKSLEQAQIQQEKNMYELQKLNSWDIFGNWFDLTSWVKYIQYGVLIIVAVIALRIVIYVVQMLSRLRKGYRPVFSSPPGYIQQIHIHKDRGQPANEETEEDGGSNGGDRYWPWPIAYIHFLIRQLIRLLTRLYSICSQAC
Tampón 0.01M Na2CO3, 0.01M Na3EDTA, 0.014 Mb-mercaptoethanol, 0.05% Tween-20.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.