Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Cys22 Protein
Código de producto. 15949878
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15949878 10 μg 10 microgramos
15959878 2 μg 2 microgramos
15939878 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15949878
Marca: enQuireBio™ QP1226610ug
A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT Cys22 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HIV-1 TAT Cys22 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón Lyophilized with 0.1% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.