missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-C Protein

Código de producto. 15999868
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15999868

Marca: enQuireBio™ QP122642ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT Clade-C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre HIV-1 TAT Clade-C Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón 0.1% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado