Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p55 gag Protein
Código de producto. 15919858
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15919858 2 μg 2 microgramos
15909858 10 μg 10 microgramos
15999848 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15919858
Marca: enQuireBio™ QP122582ug
A cDNA sequence encoding the HIV-1 p55 gag was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HIV-1 p55 gag Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The HIV-1 p55 gag protein solution contains 10mM Tris pH 8.0, 140mM NaCl and 400mM L-Arginine.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis & SDS-PAGE.