Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p24 gag Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HIV-1 p24 gag Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | HIV |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | slyn tvatlycvhq rieikdtkea ldkikeeqnk skkkaqqaaa dtghssqvsq nypivqniqg qmvhqaispr tlnawvkvve ekafspevip mfsalsegat pqdlntmlnt vgghqaamqm lketineeaa ewdrvhpvha gpiapgqmre prgsdiagtt stlqeqigwm tnnppipvge iykrwiilgl nkivrmyspt sildirqgpk epfrdyvdrf yktlraeqas qevknwmtet llvqnanpdc ktilkalgpa atleemmtac qgvggpghka rvlaeamsqv tnsatimmqr gnfrnqrkiv kcfncgkegh iarncraprk kgcwkcgkeg hqmkdcterq anflgk |
| Tampón | 8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8 and 10mM b-mercaptoethanol. |
| Mostrar más |