Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 nef, Clade B Protein
Código de producto. 15989838
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15989838 2 μg 2 microgramos
15979838 10 μg 10 microgramos
15999838 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15989838
Marca: enQuireBio™ QP122542ug
A cDNA sequence encoding the HIV-1 nef, Clade B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HIV-1 nef, Clade B Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón Lyophilized with 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.